Learn More
4-Chlor-6-(Trifluormethyl)chinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349999
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49713-56-6
Summenformel C10H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 231.602
MDL-Nummer MFCD00153106
InChI-Schlüssel FTNQANJWBFKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-trifluoromethyl quinoline, pubchem5941, 4-chloro-6-trifluoromethyl-quinoline, 4-chloro-6-trifluoromethyl quinolline, quinoline,4-chloro-6-trifluoromethyl
PubChem CID 2736711
IUPAC-Name 4-Chlor-6-(Trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=NC=CC(=C2C=C1C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Menge 5 g
Formelmasse 231.61
Reinheit (%) 99%