Learn More
4-Chlor-3-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-fluorophenol |
Schmelzpunkt | 50°C to 54°C |
Siedepunkt | 84°C (44 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3236440 |
Formelmasse | 146.55 |
Reinheit (%) | 98% |