Learn More
4-Chlor-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-2-Nitroanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
4-Chlor-2-Nitroanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.5g/l).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 114°C to 118°C |
Dichte | 1.37 |
Flammpunkt | 191°C (375°F) |
Geruch | Weak, Characteristic |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2237 |
Beilstein | 512436 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.5g/L). |
Formelmasse | 172.57 |