Learn More
4-Chlor-2-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-methylphenol |
Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
Dichte | 1.2 |
Siedepunkt | 220°C to 225°C |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3437 |
Beilstein | 1906684 |
Formelmasse | 142.59 |
Reinheit (%) | 97% |