Learn More
4-Chlor-2-Jodanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431488
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine unabhängige Synthese von 4-Chlor-2-iodanisol hat gezeigt, dass es sich hierbei um ein Mittel zur Chlorierung, Bromierung und Iodierung handelt. 4-Chlor-2-iodanisol (2) wurde demethyliert und anschließend mit 4-Chlor-2-fluorbenzylbromid alkyliert, ein Aryl-Grignard-Reagenz wurde damit gebildet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52807-27-9
Summenformel C7H6ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 268.48
MDL-Nummer MFCD00052858
InChI-Schlüssel CXXXAGIYCFOGHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-iodoanisole, 5-chloro-2-methoxyiodobenzene, 4-chloro-2-iodo-1-methoxy-benzene, 4-chloroiodoanisole, pubchem14310, 2-iodo-4-chloroanisole, acmc-209l1x, 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzen, benzene,4-chloro-2-iodo-1-methoxy, 4-chloro-2-iodoanisol;chloro-2-iodoanisole
PubChem CID 2800978
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Iod-1-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-iodoanisole
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 133°C to 135°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 268.48
Reinheit (%) 98%