Learn More
4-Chlor-2-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401050
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63069-48-7
Summenformel C6H5ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 253.467
MDL-Nummer MFCD01863737
InChI-Schlüssel FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Iodanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-iodoaniline
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Flammpunkt >110(230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 253.47
Reinheit (%) 98%