Learn More
JULABO™ EtherNet/RS232-Konverter, vier Kanäle
Der EtherNet/RS232-Konverter mit vier Kanälen ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Geräten über ein RS232-Schnittstellenkabel mit Anschluss an ein bestehendes Netzwerk über ein RJ45-Kabel
Marke: JULABO™ 8980032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Moxa NPort 4
Spezifikation
Ethernet, RS232 | |
1/Packung | |
100 bis 240 V Wechselstrom/12 V Gleichstrom |