Learn More
4-Bromthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromothiophenol |
Schmelzpunkt | 72°C to 78°C |
Siedepunkt | 239°C |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 507031 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 189.08 |
Reinheit (%) | 98% |