Learn More
4-Brommethylbenzoylbromid, 96 %
Artikelnummer. 15417807
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-07-3
Summenformel C8H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 277.94
MDL-Nummer MFCD00045026
InChI-Schlüssel VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoyl bromide, acmc-20ammq, 4-bromomethyl benzoylbromide, 4-bromomethyl-benzoyl bromide, benzoyl bromide, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoyl bromide, 4-bromomethyl benzoyl bromide 96
PubChem CID 4640671
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)benzoylbromid
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C(Br)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl benzoyl bromide
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 100°C to 112°C (0.5 mmHg)
Strukturformel BrCH2C6H4C(O)Br
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 277.94
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Verklumpter Feststoff