Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10523511
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6939-93-1
Summenformel C8H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.028
MDL-Nummer MFCD00002404
InChI-Schlüssel MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC-Name 4-Brombenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoisophthalic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 297.0°C to 299.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 09, 838
Formelmasse 245.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Crystalline Powder and/or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoisophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.