Learn More
4-Brombiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420483
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombiphenyl wird als halogenierter Kohlenwasserstoff verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 4-Biphenylthiolat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-66-0
Summenformel C12H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.108
MDL-Nummer MFCD00000100
InChI-Schlüssel PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC-Name 1-Brom-4-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobiphenyl
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Siedepunkt 310°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Menge 250 g
Beilstein 1907453
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) ≥98%