Learn More
4-Bromanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10254130
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Bromanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254130
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 10254130
Marke: Thermo Scientific Acros 106631000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-92-7
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00000097
InChI-Schlüssel QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.0°C to 10.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 223.0°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5630 to 1.5650
Menge 100 mL
Beilstein 06, 199
Merck Index 10, 1400
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0439638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2023 Catalog Number106635000,106631000
ChargennummerA0402086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2020 Catalog Number106635000,106631000
Name des Produkts
4-Bromanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >