Learn More
4-Bromanilin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.37 CHF - 218.09 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-40-1 |
---|---|
Summenformel | C6H6BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
InChI-Schlüssel | WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine |
PubChem CID | 7807 |
IUPAC-Name | 4-Bromanilin |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10346450
|
Thermo Scientific Acros
146280250 |
25 g | Glasflasche |
33.37 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10764851
|
Thermo Scientific Acros
146281000 |
100 g | Glasflasche |
94.27 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11965211
|
Thermo Scientific Acros
146285000 |
500 g | Glasflasche |
218.09 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-40-1 | |
172.02 | |
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine | |
4-Bromanilin |
C6H6BrN | |
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N | |
7807 | |
C1=CC(=CC=C1N)Br |
Spezifikation
4-Bromoaniline | |
60.0°C to 64.0°C | |
1.4970g/mL | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
BrC6H4NH2 | |
15,1411 | |
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine | |
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Bromanilin | |
7807 | |
99+% |
106-40-1 | |
Braun-Grau bis Weiß | |
230.0°C to 250.0°C | |
Echt | |
C6H6BrN | |
12,636 | |
1.497 | |
Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether | |
C1=CC(=CC=C1N)Br | |
172.02 | |
172.02 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition beschädigen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-393-9
- 4-Bromoaniline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromoaniline
RUO – Research Use Only