Learn More
4-Brom-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497776
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4-Bromo-o-xylene is used as synthetic organic materials and soluble polyimide resin intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-Xylol wird als synthetisches organisches Material und als lösliches Polyimidharzintermediat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-71-1
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000086
InChI-Schlüssel QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-o-xylene, 3,4-dimethylbromobenzene, 1-bromo-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dimethyl, 3,4-xylyl bromide, 4-bromo-1,2-xylene, 4-bromo-1,2-dimethyl-benzene, 3,4-dimethylphenyl bromide, 4-bromo-ortho-xylene, o-xylene, 4-bromo
PubChem CID 68504
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-o-xylene
Dichte 1.37
Siedepunkt 214°C to 215°C
Menge 25 g
Brechungsindex 1.556
Beilstein 2040354
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 97%