Learn More
4-Brom-4'-tert-Butylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446140
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162258-89-1
Summenformel C16H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 289.22
MDL-Nummer MFCD01321141
InChI-Schlüssel QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
PubChem CID 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Siedepunkt 152°C (2 mmHg)
Menge 10 g
IUPAC-Name 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl
Formelmasse 289.21
Reinheit (%) 98%