Learn More
4-Brom-3,5-Dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56518-42-4
Summenformel C9H8BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 260.06
MDL-Nummer MFCD01632140
InChI-Schlüssel JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 254°C to 258°C
Menge 25 g
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 98%