Learn More
4-Brom-2-(trifluoromethoxy)benzol-1-Thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591123
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-15-6
Summenformel C7H4BrF3OS
Molekulargewicht (g/mol) 273.07
MDL-Nummer MFCD00203474
InChI-Schlüssel WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC-Name 4-Brom-2-(trifluormethoxy)benzolthiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 273.07
Reinheit (%) 95%