Learn More
4-Brom-2-nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441830
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99277-71-1
Summenformel C7H3BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 245.01
MDL-Nummer MFCD01013599
InChI-Schlüssel ZIRHHEZLJGORGU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromo-2-nitrobenzoic acid, 4-bromo-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-4-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-carboxynitrobenzene, benzoic acid, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzoicacid, pubchem2055, 4-bromo-2-nitrobenzoic, acmc-209sc4, bromonitrobenzoicacid 42-
PubChem CID 3774467
IUPAC-Name 4-Brom-2-nitrobenzoat
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Menge 1 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 97%