Learn More
4-Brom-2-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394805
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5002-26-6
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.135
MDL-Nummer MFCD03093069
InChI-Schlüssel ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
IUPAC-Name 4-brom-2-methyl-1-phenylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Siedepunkt 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Brechungsindex 1.621
Menge 5 g
Beilstein 1908937
Formelmasse 247.14
Reinheit (%) 98%