Learn More
4-Brom-2-Methyl-6-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in the design and synthesis of CK2 inhibitors and in the docking studies of novel telmisartan-glitazone hybrid analogs for the treatment of metabolic syndrome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Entwicklung und Synthese von CK2-Inhibitoren und in den Andockstudien neuartiger Telmisartan-Glitazon-Hybrid-Analoga zur Behandlung des metabolischen Syndroms verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich und löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Entwicklung und Synthese von CK2-Inhibitoren und in den Andockstudien neuartiger Telmisartan-Glitazon-Hybrid-Analoga zur Behandlung des metabolischen Syndroms verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich und löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 143°C to 147°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3530524 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water and soluble in hot methanol. |
Formelmasse | 231.06 |
Reinheit (%) | 97% |