Learn More
4-Brom-2-Methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441049
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-Bromo-2-methoxypyridine used in the synhesis of Imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Suzuki coupling between 4-methoxyphenylboronic acid and 4-bromo-2-methoxypyridine affords 1, 5-disubstituted pyridones. Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-methoxypyridin, das in der Synhese von Imidazo [1, 2-a] Pyrimidinen verwendet wird. Suzuki-Kopplung zwischen 4-Methoxyphenylborsäure und 4-Brom-2-methoxypyridin ergibt 1,5-dissubstituierte Pyridone. Ausgangsmaterial, das bei der Synthese von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologenen über Natrium- oder Nickel-reduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100367-39-3
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD08277268
InChI-Schlüssel YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methoxypyridin
SMILES COC1=NC=CC(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methoxypyridine
Schmelzpunkt 25°C to 26°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 87°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 115199
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt