Learn More
4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Siedepunkt | 84°C to 86°C (0.4 mmHg) |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Synonym | 4-bromo-2-ethyliodobenzene, benzene,4-bromo-2-ethyl-1-iodo, benzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo-benzene, pubchem3773, acmc-1c9j2, 4-bromo-2-ethyl-iodobenzene, 1-iodo-2-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 4-bromanyl-2-ethyl-1-iodanyl-benzene |
Formelmasse | 310.97 |
Reinheit (%) | 97% |