Learn More
4-Brom-1H-indazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 164°bis 169 °C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 9757929 |
Formelmasse | 197.04 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Fest |