Learn More
4-(Boc-amino)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66493-39-8
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00037428
InChI-Schlüssel ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-4-abz-oh, 4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-benzoic acid, n-boc-4-aminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino benzoic acid, boc-p-aminobenzoic acid, 4-boc-amino-benzoic acid
PubChem CID 2755931
IUPAC-Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)benzoic acid
Schmelzpunkt ∽193°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2115614
Formelmasse 237.26
Reinheit (%) 97%