Learn More
4-(Boc-amino)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412160
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-49-9
Summenformel C11H16BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.06
MDL-Nummer MFCD02093054
InChI-Schlüssel UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 3613184
IUPAC-Name [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylaminophenyl]boronsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 97%