Learn More
4-(Boc-amino)-2-Fluorbenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454866
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Das wichtigste Zwischenprodukt bei der Synthese von ,3-Dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-onen und 3-Amino-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2(2H)-onen. Diese Synthese erfolgt mit Pd-katalysierter Kreuzkupplungsreaktionenvon Imidoylchloriden mit Organoboronsäuren.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1256256-45-7
Summenformel C17H25BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.198
MDL-Nummer MFCD18383441
InChI-Schlüssel FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 59578631
IUPAC-Name Tert-butyl N-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 1 g
Formelmasse 337.2
Reinheit (%) 96%