Learn More
4-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713445
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52068-30-1
Summenformel C13H14N2O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 250.73
MDL-Nummer MFCD00137741
InChI-Schlüssel OVNUPJXMCMTQCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-benzyloxy phenyl hydrazine monohydrochloride, 4-benzyloxyphenyl hydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazine hcl, 4-benzyloxyphenylhydrazinehydrochloride, 4-phenylmethoxyphenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 3016725
IUPAC-Name (4-phenylmethoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187°C to 189°C
Farbe Braun bis Creme
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 250.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flauschiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.