Learn More
4-Benzyloxybenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als elektronisches Zwischenmedium verwendet. Wird zudem in der HPLC- und NMR-Spektroskopie verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird als elektronisches Zwischenmedium verwendet. Wird zudem in der HPLC- und NMR-Spektroskopie verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 193°C to 198°C |
Menge | 0.25 g |
Formelmasse | 228.06 |
Reinheit (%) | 97% |