Learn More
4-(Benzylaminocarbonyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Benzylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 109°C to 113°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 337.22 |
Reinheit (%) | 97% |