Learn More
4-(Benzylaminocarbonyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11432290
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073353-57-7
Summenformel C20H24BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 337.23
MDL-Nummer MFCD09266184
InChI-Schlüssel VAFYISMQZLEYKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-n-benzylaminocarbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-benzylaminocarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-benzylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb052, 4-n-benzylaminocarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, n-benzyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 46739041
IUPAC-Name N-benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
Formelmasse 337.22
Reinheit (%) 97%