Learn More
4-Azabenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426027
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Azabenzimidazole is used in the preparation of imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxide. It is also used as a reagent to prepare benzoylmethyl-substituted azoles which are inhibitors of nitric oxide synthase with antioxidant properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Azabenzimidazol wird bei der Herstellung von Imidazo[4,5 -b]pyridinoxid4 verwendet. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von benzoylmethylsubstituierten Azolen verwendet, die Inhibitoren der Stickoxid-Synthase mit antioxidativen Eigenschaften sind.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starker Säure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-21-2
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD00005579,MFCD01646138
InChI-Schlüssel GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
PubChem CID 67504
ChEBI CHEBI:59952
IUPAC-Name 1H-Imidazo[4,5-b]Pyridin
SMILES N1C=NC2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Azabenzimidazole
Schmelzpunkt 145°bis 150 °C
Siedepunkt 140°C to 150°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2600
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%