Learn More
4-Aminophenylether, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15286196 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
4-Aminophenylether101-80-41000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylether
CAS 101-80-4, 67-56-1
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 1 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Farbe Weiß
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Verfahren Für die US-EPA-Methode 8270
Dichte 2.12 g/cm³
Summenformel C12H12N2O
Lösungsmittel oder Matrix Methanol-P&T
pH 1
Schmelzpunkt 58 °C
InChI-Schlüssel HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Fest
SMILES C1 = CC ( = CC = C1N) OC2 = CC = C (C = C2) N
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 200.241
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenylether
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,4'-oxydianiline and its salts, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis