Learn More
4-Amino-TEMPO, ≥98.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-TEMPO |
CAS | 14691-88-4 |
Farbe | Rot |
Verpackung | Glasflasche |
MDL-Nummer | MFCD00006479 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3933966 |
Formelmasse | 171.26g/mol |
Reinheit (%) | ≥98.0% (GC) |