Learn More
4-Amino-N,N-Dimethylbenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1709-59-7
Summenformel C8H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 200.26
MDL-Nummer MFCD00031428
InChI-Schlüssel BABGMPQXLCJMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylsulfanilamide, n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n,n-dimethyl, n',n'-dimethylsulfonamide, n 1-dimethylsulfanilamide, p-dimethylsulfamoyl aniline, n1,n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, p-amino-n,n-dimethylbenzenesulfonamide
PubChem CID 74369
IUPAC-Name 4-amino-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.26
Reinheit (%) 97%