Learn More
4-Amino-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438437
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
It finds its application in the purification of peptide synthetases involved in pristinamycin I biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung bei der Reinigung von Peptidsynthetasen, die an der Biosynthese von Pristinamycin I beteiligt sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-80-6
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00069927
InChI-Schlüssel CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-L-phenylalanine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 95%
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich