Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 175.64 |
Reinheit (%) | 98% |