Learn More
4-Amino-6-Chlor-1,3-Benzenedisulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10775052
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-30-2
Summenformel C6H8ClN3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 285.73
InChI-Schlüssel IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
IUPAC-Name 4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C to 263.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,2076
Formelmasse 285.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide