Learn More
4-Amino-5-cyan-2-methylpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Amin-5-cyan-2-methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (6.4 g/l bei 25 °C). Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Amin-5-cyan-2-methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (6.4 g/l bei 25 °C). Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine |
Farbe | Gelb |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol. |
Formelmasse | 134.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'