Learn More
4-Amino-4'-Nitrostilben-2,2'-Disulfonsäure, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Amino-4′-Nitrostilben-2,2′ -Disulfonsäure dient als wichtiges Zwischenprodukt für Stilbene. Es wirkt wie ein Monomer. Darüber hinaus es wird bei der Synthese einer Reihe von Direktfarbstoffen wie direktem lichtbeständigem fluoreszierendem gelbem 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL und 2GL. verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung der Direktfarbstoffe Gelb DN-FR, Orange F3G, Gelb 3RLL, Grün GND und Schwarz DN-EX verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Amino-4′-Nitrostilben-2,2′ -Disulfonsäure dient als wichtiges Zwischenprodukt für Stilbene. Es wirkt wie ein Monomer. Darüber hinaus es wird bei der Synthese einer Reihe von Direktfarbstoffen wie direktem lichtbeständigem fluoreszierendem gelbem 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL und 2GL. verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung der Direktfarbstoffe Gelb DN-FR, Orange F3G, Gelb 3RLL, Grün GND und Schwarz DN-EX verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 400.38 |
Reinheit (%) | 80% |
Güte | Technisch |