Learn More
4-Amino-4'-nitrodiphenylsulfid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Alpha-Vektor | AMINONITRODIPHENYLSULFIDE |
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-4'-Nitrodiphenylsulfid |
Schmelzpunkt | 141°C to 145°C |
Farbe | Hellgelb bis braun |
Infrarotspektrum | Konform |
Prozentgehaltsbereich | ≥97,5 % (Titration mit HClO4) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2NC6H4SC6H4NO2 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 13-534 |