Learn More
4-Amino-4'-Chlorbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955261
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-68-2
Summenformel C12H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
InChI-Schlüssel OREQWMWYRYXCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-amine, 4'-chlorobiphenyl-4-ylamine, 4'-chlorobiphenyl-4-amine, 4-amino-4'-chlorodiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-amine,4'-chloro, unii-c8tzy038qb, 4-4-chlorophenyl aniline, 4-amino-4'-chloro-biphenyl, 4-biphenylamine, 4'-chloro
PubChem CID 8675
IUPAC-Name 4-(4-chlorphenyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,43
Formelmasse 203.67
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.