Learn More
4-Amino-3-penten-2-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318125
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-66-7
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00043715
InChI-Schlüssel OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
PubChem CID 5367854
ChEBI CHEBI:51695
IUPAC-Name (E)-4 -Aminopent-3 -en-2-on
SMILES CC(=CC(=O)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-penten-2-one
Schmelzpunkt 36°C to 41°C
Siedepunkt 209°C to 213°C
Menge 1 g
Beilstein 1209344
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 96%