Learn More
4-Amino-3-nitrobenzoesäure 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-nitrobenzoic acid |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 1588-83-6 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 290°C |
Farbe | Ocker bis Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Amino-3-nitrobenzoic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.