Learn More
4-Amino-3-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400428
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2486-70-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00007736
InChI-Schlüssel NHFKECPTBZZFBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-toluic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methyl, 4-amino-3-methyl benzoic acid, 4-amino-3-methyl benzoate, 4-amino-3-methylbenzoicacid, unii-201cxt4h5v, 4-amino-3-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-amino, 4-amino-3-methylbenzenecarboxylic acid
PubChem CID 75598
IUPAC-Name 4-Amino-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Menge 1 g
Beilstein 2802615
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%