missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril, tech. 90 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11363226
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 158296-69-6
Summenformel C8H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 166.608
MDL-Nummer MFCD00041476
InChI-Schlüssel NDTNVCCDQAOBSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-chloro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro-5-methyl, 4-amino-3-chloro-5-methylbenzenecarbonitrile, 2-chloro-4-cyano-6-methylaniline, acmc-1cuhq, ksc498c2h, 4-amino-3-chloro-5-methyl benzonitrile, 4-azanyl-3-chloranyl-5-methyl-benzenecarbonitrile
PubChem CID 2735301
IUPAC-Name 4-amino-3-Chlor-5-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)Cl)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7527075
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'