Learn More
4-Amino-2-Isopropyl-5-Methylphenolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302977
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6321-11-5
MDL-Nummer MFCD00035504
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Schmelzpunkt 258°C to 262°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C10H15ClNO
Menge 1 g
Beilstein 3700651
Synonym 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
InChI-Schlüssel YLWORLAQZBRLSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)O)C(C)C)N.Cl
IUPAC-Name 4-Amino-5-methyl-2-propan-2-ylphenol; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 200.69
PubChem CID 80603
Formelmasse 201.7
Reinheit (%) 97%