Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394998
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94741-69-2
Summenformel C5H3ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 154.56
MDL-Nummer MFCD00052343
InChI-Schlüssel WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
IUPAC-Name 4-Amino-2-Chlorpyrimidin-5-Carbonitril
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 154.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Flocken