missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amin-1H-pyrazol[3,4-d]pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11332196
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin verringert das Serumcholesterin bei Ratten deutlich.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2380-63-4
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00005688
InChI-Schlüssel LHCPRYRLDOSKHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-amine, 4-aminopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine, pyrazoloadenine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrazolopyrimidine, 4 app, 4-app, adenine antimetabolite
PubChem CID 75420
IUPAC-Name 1H-Pyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4-Amin
SMILES NC1=C2C=NNC2=NC=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Schmelzpunkt >310°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5824
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt