Learn More
4-Amino-1-Boc-Piperidin-4-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359755
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183673-71-4
Summenformel C11H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
MDL-Nummer MFCD01318728
InChI-Schlüssel YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 693797
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 7588844
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-carbonsäure
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 98%