Learn More
4-Amino-1,8-naphthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486339
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1742-95-6
Summenformel C12H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.21
MDL-Nummer MFCD00006921
InChI-Schlüssel SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
PubChem CID 1720
ChEBI CHEBI:40071
SMILES NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,8-naphthalimide
Schmelzpunkt >360°C
Farbe Orange
Dichte 1.105
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
IUPAC-Name 6-Aminobenzo[de]Isochinolin-1,3-Dion
Formelmasse 212.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest